Combination Blocks
New Product
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Aller à
À propos de cet article
3 variantes
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationDimension puitsPourNb de placesProfondeurDisponibilitéPrix
- MCT-W21-COMBO blockØ 7,9/11,1/11,5 mm0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes6/10/527,6/39,1/38,1 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 170.00Spécifications :Irregular VoltageNew Product
Plus
Specifications
Cat. No.VELPA00000513ModèleIrregular VoltageNew Product - STT-W14-COMBO blockØ 8,3/13,9/26,2 mm6/12/13/25 mm round-bottom tubes6/5/348,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 170.00Spécifications :Irregular VoltageNew Product
Plus
Specifications
Cat. No.VELPA00000511ModèleIrregular VoltageNew Product - CCT-W09-COMBO blockØ 11,1/17,1/29 mm1,5/15/50 ml conical centrifuge4/3/239,1/44,5/47,6 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 170.00Spécifications :Irregular VoltageNew Product
Plus
Specifications
Cat. No.VELPA00000512ModèleIrregular VoltageNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..