High Magnification Digital Microscope, Edge Plus | Avantor
High Magnification Digital Microscope, Edge Plus
Microscope numérique à fort grossissement, Edge Plus, 700× - 900×, LED blanches, 8,0 MP
N° de catalogue IDCPAM8917MT8
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Dino-Lite / IDCP B.V.
High Magnification Digital Microscope, Edge Plus
N° de catalogue IDCPAM8917MT8
Fournisseur:  Dino-Lite / IDCP B.V.
New Product
Irregular Voltage
High Magnification Digital Microscope, Edge Plus
Microscope numérique à fort grossissement, Edge Plus, 700× - 900×, LED blanches, 8,0 MP
Prix
SFr. 1’320.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The EDOF on AM8917MT8 for generating images with an extended depth of field, this 8 megapixel 700 to 900× digital microscope provides a clear imaging experience and is equipped with a range of tools for professional use such as DPQ, refocus mode, AMR, and eFLC.
  • Warranty: 2 years European warranty
    Interface: USB 2,0
    Operating system: Windows 10/11 macOS 10.14 or later
    Housing magnification lock
    Measurement and Calibration
    Microtouch sensor
    Cable length, 1,8 m
Supported image formats: DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM (Windows); DinoXcope: PNG, JPEG (MacOS)
Supported video formats: DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWF (Windows); DinoXcope: MOV (MacOS)
Dimensions: 133H×32D mm
Regulatory approval: CE, FCC, ROHS
Zubehördetails: Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap.
Spécifications
  • Grossissement:
    700× - 900×
  • Résolution:
    8,0 MP
  • Désignation:
    Microscope numérique à fort grossissement, Edge Plus
  • Éclairage:
    LED blanches
  • Cat. No.:
    IDCPAM8917MT8
  • Poids:
    120 g
  • Fréquence de trame:
    10 ips à 8 MP, MJPEG 25 ips à 2 MP, MJPEG
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..