Additional Peristaltic Pump | Avantor
Additional Peristaltic Pump
Pompe péristaltique supplémentaire CAB-2, pour des applications telles que la production de tubes à essai en microbiologie, où des volumes faibles à moyens sont distribués à chaque utilisation.
Katalognr. ESPICAB-2
New Product
Anbieter:   RAYPA
Additional Peristaltic Pump
Katalognr. ESPICAB-2
Anbieter:  RAYPA
New Product
Additional Peristaltic Pump
Additional Peristaltic Pump
Pompe péristaltique supplémentaire CAB-2, pour des applications telles que la production de tubes à essai en microbiologie, où des volumes faibles à moyens sont distribués à chaque utilisation.
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This option is perfect for applications that require the dispensing of small to medium volumes, such as the production of test tubes in microbiology, the filling of Petri dishes, and other similar processes.
  • Included items: silicone tube, complementary head and Y-shaped tube
  • To activate each dispensation, there are two available mechanisms: manual dispensing using a foot pedal and semi-automatic dispensing with delay
Depending on the combination of the chosen tube size and the number of installed peristaltic pumps, the dispensing speed in this mode ranges between 7 and 33 ml/s.
Technische Daten
  • Désignation:
    Pompe péristaltique supplémentaire CAB-2, pour des applications telles que la production de tubes à essai en microbiologie, où des volumes faibles à moyens sont distribués à chaque utilisation.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..