Dispensing Lines
New Product
Fournisseur: RAYPA
Aller à
À propos de cet article
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
- Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
- Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
- Available in multiple diameters
- Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
- All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
3 variantes
Product Details & Documents
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
- Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
- Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
- Available in multiple diameters
- Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
- All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationDisponibilitéPrix
- Des jeux supplémentaires de lignes de distribution TUB-DOSIF-8 sont fournis afin d'éviter toute interruption de distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 11,2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :New ProductNew Product
- Les jeux de lignes de distribution supplémentaires, TUB-DOSIF-3,2, comportent un jeu supplémentaire pour éviter l'arrêt de la distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 3,2 mm, diamètre extérieur : 6,4 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :New ProductNew Product
- Les ensembles de lignes de distribution supplémentaires TUB-DOSIF-4 comportent un ensemble supplémentaire pour éviter l'arrêt de la distribution en cas de contamination, de nettoyage ou de casse ; longueur : 2 m ; diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 7,2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :New ProductNew Product