External Dot Matrix Printer for Media Preparators
External Dot Matrix Printer for Media Preparators
Imprimante matricielle externe ITS-MP ; qualité d'impression 8 points/mm, résolution 169 dpi, Automatisation et accélération de la phase de distribution dans les opérations répétitives de volumes moyens et importants, 155×240×135 mm
N° de catalogue ESPIITS-MP
New Product
Fournisseur:   RAYPA
External Dot Matrix Printer for Media Preparators
N° de catalogue ESPIITS-MP
Fournisseur:  RAYPA
New Product
External Dot Matrix Printer for Media Preparators
External Dot Matrix Printer for Media Preparators
Imprimante matricielle externe ITS-MP ; qualité d'impression 8 points/mm, résolution 169 dpi, Automatisation et accélération de la phase de distribution dans les opérations répétitives de volumes moyens et importants, 155×240×135 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allows quick printing on paper of the most relevant results from each sterilisation cycle carried out in the media preparators.
  • External impact printer with RS-232 connection
  • Print settings and ticket retrieval managed from the autoclave screen
  • Selectable print cadence: from 10 to 240 s
  • Prints key cycle data: program name, temperature evolution, date, time, and error messages
  • Paper and ribbon consumables can be replaced by the user
  • Energy-saving mode
The external dot matrix printer provides physical documentation of each sterilisation cycle, printing program and cycle numbers, temperature, pressure, date, time, and error messages. Two printing modes are selectable from the autoclave screen: simplified printing at the end of the cycle or extended printing during the cycle with detailed parameter tracking.
Recommended for situations where PC software use is not feasible and for improving traceability of experiments or production processes.
Attention: Requires a special factory adaptation.
Spécifications
  • Désignation:
    Imprimante matricielle externe ITS-MP ; qualité d'impression 8 points/mm, résolution 169 dpi
  • l×p×h:
    155×240×135 mm
  • Pour:
    Automatisation et accélération de la phase de distribution dans les opérations répétitives de volumes moyens et importants
  • Cat. No.:
    ESPIITS-MP