Barcode Scanner
Lecteur de codes-barres USB pour la lecture des étiquettes individuelles de chaque lot traité et l'identification de chaque lot., , Lecture des étiquettes individuelles pour chaque charge traitée et identification de chaque lot
N° de catalogue ESPIBAR-SCAN
Fournisseur:   RAYPA
Barcode Scanner
N° de catalogue ESPIBAR-SCAN
Fournisseur:  RAYPA
Barcode Scanner
Barcode Scanner
Lecteur de codes-barres USB pour la lecture des étiquettes individuelles de chaque lot traité et l'identification de chaque lot., , Lecture des étiquettes individuelles pour chaque charge traitée et identification de chaque lot
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allows reading individual labels for each processed load and identifying each batch.
  • The purchase of this accessory includes: 1 barcode scanner, 1 connection cable and 1 scanner holder
  • Connection: USB
All top line autoclaves include RAYPAtrace, a simple and professional solution for the documentation and complete traceability of processed batches. To optimise the process, it is recommended to use a label printer (Ref. ITS-LAB) and a barcode scanner (Ref. BAR-SCAN), tools that facilitate the identification and tracking of each batch through individual labels.
Spécifications
  • Désignation:
    Lecteur de codes-barres USB pour la lecture des étiquettes individuelles de chaque lot traité et l'identification de chaque lot.
  • Pour:
    Lecture des étiquettes individuelles pour chaque charge traitée et identification de chaque lot
  • Cat. No.:
    ESPIBAR-SCAN