Label Printer
Imprimante d'étiquettes thermique directe pour l'impression d'étiquettes individuelles avec codes-barres et données d'identification pour chaque lot traité, Résolution : 203 dpi, , Impression d'étiquettes individuelles avec codes-barres et données d'identification pour chaque charge traitée
N° de catalogue ESPIITS-LAB
Fournisseur: RAYPA
Aller à
Product Details & Documents
Allows printing individual labels with barcodes and identifying data for each processed load.
The purchase of this accessory includes: 1 label printer, 1 power adapter, 1 power cable, 1 communication cable and 1 roll of label paper
- Connection: RS232
All top line autoclaves include RAYPAtrace, a simple and professional solution for the documentation and complete traceability of processed batches. To optimise the process, it is recommended to use a label printer (Ref. ITS-LAB) and a barcode scanner (Ref. BAR-SCAN), tools that facilitate the identification and tracking of each batch through individual labels.
Spécifications
- Désignation:Imprimante d'étiquettes thermique directe pour l'impression d'étiquettes individuelles avec codes-barres et données d'identification pour chaque lot traité, Résolution : 203 dpi
- Pour:Impression d'étiquettes individuelles avec codes-barres et données d'identification pour chaque charge traitée
- Cat. No.:ESPIITS-LAB