Temperature Data Loggers
Temperature Data Loggers
New Product
Fournisseur:   RAYPA
Temperature Data Loggers
Fournisseur:  RAYPA
New Product
Certificats
Temperature Data Loggers
Temperature Data Loggers
6 variantes
Product Details & Documents
AISI-316L stainless steel disk temperature recorder with connection base and software.
  • User-friendly operation
  • Data logger available in multiple sizes to suit different needs
  • Delivers high accuracy and precision
Recommended for autoclave validation and for monitoring the internal temperature of containers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • Stainless steel and plastic connection base BDLDISK_CL, 120 g, for communication between the data logger and the software installed on a PC
    60×95×175 mm (External)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_CL
    Modèle
    New Product
  • Enregistreur de température à disque en acier inoxydable AISI-316L avec base de connexion et logiciel, BDL-DISK3618_TL, 200 g, pour la validation des autoclaves et le contrôle de la température interne des conteneurs
    60×95×175 mm (External)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_T
    Modèle
    New Product
  • Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g
    60×95×175 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_TL
    Modèle
    New Product
  • Enregistreur de température à disque en acier inoxydable AISI-316L avec base de connexion et logiciel BDL-DISK3618_CL, 200 g, pour la validation des autoclaves et le contrôle de la température interne des conteneurs
    60×95×175 mm (External)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_C
    Modèle
    New Product
  • AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_TL
    Modèle
    New Product
  • AISI-316L stainless steel disk temperature recorder DLDISK3618_CL, 80 g, for accurate and precise temperature monitoring; External (Ø×H): 36×18 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_CL
    Modèle