Colonnes vides SINGLE StEP®
Product Details & Documents
Thomson Instrument Company est consciente de la nécessité de personnaliser un appareil disponible pour des expériences individuelles.
Les colonnes vides SINGLE StEP® permettent aux utilisateurs de remplir des colonnes de différentes tailles avec des résines pour des applications de purification. La large gamme de colonnes proposées signifie que le chimiste n’est pas limité par la taille des colonnes. Les colonnes vides permettent également de connecter ces colonnes aux systèmes FPLC.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Spécifications
- Désignation:SINGLE StEP ® ; 10 de chaque type : 10, 25, 50, 100 et 200 ml
- Seq:6
- Greffage:StEP
- Matériau de remplissage:E Thomson InstrumenthotEP ® EmptyMPNtEPsoG
- Cat. No.:THMS94520-10