QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
À propos de cet article
Bandelettes de test semi-quantitatives pour la détermination du dioxyde de chlore.
- Dioxyde de chlore - 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L Dioxyde de chlore - Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2)
Idéales pour une analyse rapide et facile du dioxyde de chlore directement sur site. Aucune maintenance ni étalonnage requis.
Certifications:
Informations de livraison:
Emballage:
2 variantes
Product Details & Documents
Bandelettes de test semi-quantitatives pour la détermination du dioxyde de chlore.
- Dioxyde de chlore - 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L Dioxyde de chlore - Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2)
Idéales pour une analyse rapide et facile du dioxyde de chlore directement sur site. Aucune maintenance ni étalonnage requis.
Certifications:
Informations de livraison:
Emballage:
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- MANA91355
- MANA91357
- Method:
- Dioxyde de chlore - Réaction redox (incolore → rose)
- Dioxyde de chlore - Réaction redox (Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2))
- Paramètre:
- All reagents included
- All reagents included
- Conformités:
- No hazardous material
- No hazardous material
- Contenu:
- 50 test strips in a tube, instruction leaflet
- 100 test strips in a tube, instruction leaflet
- Instrument:
- No
- No
- Plateforme:
- Semi-quantitative test strips
- Semi-quantitative test strips
- Durée de conservation (mois):
- 24 (from production)
- 30 (from production)
- Poids:
- 35 g
- 42.8 g
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationPlage de mesureMéthode chimiqueDimensionsTests par setDisponibilitéPrix
- QUANTOFIX Chlorine dioxide 150.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/LRéaction colorée avec un dérivé de triazine40×40×120 mm (package)50 test(s)Connexion Pour la disponibilité1 * 50 TestsSFr. 26.10Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MANA91355MethodDioxyde de chlore - Réaction redox (incolore → rose)ParamètreAll reagents includedConformitésNo hazardous materialContenu50 test strips in a tube, instruction leafletInstrumentNoPlateformeSemi-quantitative test stripsDurée de conservation (mois)24 (from production)Poids35 g - QUANTOFIX Dioxyde de chlore 30000 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/LRéaction redox (iodure de potassium / indicateur redox)40×40×120 mm (package)100 test(s)Connexion Pour la disponibilité1 * 100 TestsSFr. 37.00Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MANA91357MethodDioxyde de chlore - Réaction redox (Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2))ParamètreAll reagents includedConformitésNo hazardous materialContenu100 test strips in a tube, instruction leafletInstrumentNoPlateformeSemi-quantitative test stripsDurée de conservation (mois)30 (from production)Poids42.8 g