Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid | Avantor
Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid
Marketsource
Fournisseur:   Abcam
Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid
Fournisseur:  Abcam
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Adrenal glucocorticoid. Stimulates gluconeogenesis, activates anxiolytic and anti-infla mMatory pathways.
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
  • Numéro CAS:60103-17-5
  • Poids moléculaire:362,5 g/mol
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Constituents::
    100% Hydrocortisone
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Disponibilité
    Prix
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 64.90
    SFr. 64.90
    1 * 1 g
       SFr. 64.90
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 5 g
       SFr. 170.00
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..