Potassium hydroxide solution 2N
Potassium hydroxide solution 2N
Fournisseur:   G-Biosciences
Potassium hydroxide solution 2N
Fournisseur:  G-Biosciences
Certificats
Potassium hydroxide solution 2N
2 variantes
Product Details & Documents
A strong, standardized alkaline solution commonly used in biochemistry for pH adjustment, tissue digestion, protein hydrolysis, and cell lysis.
  • Synonym: Caustic potash CAS number: 1310-58-3 Molecular formula: KOH Molecular weight: 56.11
Its strong base properties make it essential in various analytical and preparative procedures where precise control of alkalinity is required.
Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Disponibilité
    Prix
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 573.00
    SFr. 573.00
    1 * 1 L
       SFr. 573.00
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 500 mL
       SFr. 177.00