Proteometer-UFT fluorescent reagent
N° de catalogue NOVIRGN-PUF-001
Fournisseur: NOVILYTIC
New Product
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
3 vials of Proteometer-UFT Fluorescent reagent specifically formulated for use with Proteometer-UFT kit.
Vials of the Proteometer-UFT fluorescent reagent for reorder to continue analysis with the Proteometer-UFT kit
Intended for use with the Proteometer-UFT kit.
Ordering information: Reorder in sets of 3 as needed.
Packaging: Supplied in a custom box with instructions for use.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Proteometer-UFT Fluorescent Reagent Vials (3X), to be stored at -20 °C
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..