VWR® Fluorometer | Avantor
VWR® Fluorometer
VWR®, Fluoromètre, 100 - 240 VCA, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
N° de catalogue VWRI210-000157.
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Fluorometer
N° de catalogue VWRI210-000157.
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
VWR®, Fluoromètre, 100 - 240 VCA, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Prix
SFr. 2’810.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
VWR® Fluorometer for quantitation of DNA, RNA, and Proteins. Compact with touch screen control panel. Compatible with VWR® quantitation kits and kits from leading suppliers.
Certifications:
Informations sur les accessoires: Le kit de quantification d'ADN double brin haute sensibilité VWR® (vendu séparément) offre une méthode précise de quantification des échantillons d'ADN double brin lorsque la sensibilité est essentielle. Très sélectif pour l’ADN double brin vs ARN. Le kit comprend un réactif fluorescent concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN double brin (dsDNA). Plage de détection : 0,1 à 120 ng.
Le kit de quantification haute sensibilité VWR® 1X dsDNA (vendu séparément) est spécialement conçu pour une quantification efficace et précise de l’ADN double brin. La solution de travail prémélangée permet de gagner du temps de préparation. Ce kit est hautement sélectif pour l'ADN double brin par rapport à l'ARN et offre une excellente stabilité, une gamme dynamique linéaire et une grande sensibilité. Le kit inclut une solution fluorescente prémélangée et des standards d’ADN double brin. Plage de détection : 0,1 à 120 ng.
Le kit de quantification d'ADN double brin à large gamme VWR® (vendu séparément) offre une méthode précise de quantification d'échantillons d'ADN double brin pour une large gamme de quantités d'ADN. Très sélectif pour l’ADN double brin vs ARN. Le kit comprend un réactif fluorescent concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN double brin (dsDNA). Plage de détection : 4 à 2 000 ng.
Le kit de quantification à large gamme VWR® 1X dsDNA (vendu séparément) est spécialement conçu pour une quantification efficace et précise de l’ADN double brin. La solution de travail prémélangée permet de gagner du temps de préparation. Ce kit est hautement sélectif pour l'ADN double brin par rapport à l'ARN et offre une excellente stabilité, une gamme dynamique linéaire et une grande sensibilité. Le kit inclut une solution fluorescente prémélangée et des standards d’ADN double brin. Plage de détection : 4 à 2 000 ng.
Le kit de quantification VWR® ssDNA (vendu séparément) est conçu pour la quantification des oligonucléotides ou des longs fragments d’ADN simple brin. Les protéines et nucléotides contaminants ne sont pas détectés et n’interfèrent pas avec les résultats. Le kit ssDNA tolère également la contamination par sels, solvants et détergents. Le kit comprend un réactif fluorescent concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN simple brin (ssDNA). Plage de détection : 1 à 200 ng.
Le kit de quantification d’ARN haute sensibilité VWR® (vendu séparément) est hautement sélectif pour l’ARN en présence d’ADN et tolère les contaminants courants tels que les nucléotides libres, les sels, les solvants, les détergents et les protéines. Le kit comprend un réactif fluorescent concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ARN. Ce kit offre une plage de détection de 4 à 200 ng.
Le kit de quantification d'ARN à large gamme VWR® (vendu séparément) est hautement sélectif pour l'ARN en présence d'ADN et tolère les contaminants courants tels que les nucléotides libres, les sels, les solvants, les détergents et les protéines. Le kit comprend un réactif fluorescent concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ARN. Ce kit offre une plage de détection de 10 à 1200 ng. Les microtubes optiquement transparents (vendus séparément) ont une capacité totale de 0,5 ml et sont munis d'un bouchon à clip. Compatibles avec le fluorimètre VWR® et d'autres fluorimètres courants.
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
  • Longueur d'onde:
    Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
  • Désignation:
    VWR®, Fluoromètre, 100 - 240 VCA
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    VWRI210-000157.
  • Manipulation des échantillons:
    1 (débit d'échantillons)
  • Poids:
    0,5 kg
  • L×P×H:
    10,8×24,1×5,7 cm
  • Source de lumière:
    LED
  • Exigence électrique:
    100 - 240 VAC
  • Vitesse de balayage:
    ≤ 5 s/échantillon
  • Détecteur:
    Photomultiplicateur au silicium
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000159.
    VWR® DS-DNA HS quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 121.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000160.
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 126.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000161.
    VWR® DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 121.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000162.
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 126.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000163.
    VWR® SS- HS quant kit, 100 dosages
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 121.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000164.
    VWR® RNA HS quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 121.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000165.
    VWR® RNA BR quant kit, 100 assays
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 Essai - 121.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VWRI210-000166.
    VWR®, Tubes fluorimétriques 0,5 ml, paquet de 250
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 ST - 65.20 SFr.