Specifications
- Plage de mesure:40000000 mPas
- Désignation:Rotational viscometer ROTATEMP SBS me-vi package, CH-plug
- Seq:2
- Sample volume:600 ml
- Affichage:TFT
- Température de fonctionnement:−100...+300 °C
- L×P×H:351×372×629 mm
Specifications
About this item
Le pack ROTATEMP SBS me-vi est la solution idéale pour une mesure précise et fiable de la viscosité d'échantillons difficiles à mesurer et très visqueux.
Résultats rapides, précis et reproductibles
- L'association du viscosimètre ROTAVISC et du système haute température ROTATEMP simplifie la mesure de la viscosité d'échantillons difficiles à mesurer et très visqueux.
- Fonctionnement simple et peu encombrant
- Le système complet est livré prêt à être raccordé.
- Grâce à sa conception compacte, il s'intègre facilement dans tout laboratoire.
- Compatibilité et automatisation optimales
- ROTAVISC et ROTATEMP sont compatibles avec le logiciel de laboratoire labworldsoft®, ce qui facilite Automatisez, contrôlez et documentez facilement vos résultats de mesure.
Le ROTAVISC SBS me-vi est un viscosimètre rotatif hautes performances pour des applications dans une plage de mesure de 100 à 40 000 000 mPas. Équipé d'une technologie avancée de roulement à billes (SBS - roulement à billes en acier, suspendu), il offre une fiabilité exceptionnelle, même dans les applications exigeantes avec un débit d'échantillons élevé, des changements fréquents de broche ou d'emplacement, ou dans des conditions environnementales difficiles.
Le système haute température ROTATEMP, peu encombrant, est le complément idéal pour mesurer des échantillons thermodépendants qui ne peuvent pas s'écouler à température ambiante, tels que l'asphalte, le bitume, la cire, les polymères, les bases de confiserie ou les adhésifs thermofusibles. Grâce à un contrôle précis et efficace de la température, basé sur la technologie éprouvée d'agitateur magnétique IKA, les échantillons peuvent être chauffés jusqu'à 300 °C en seulement 16 minutes sans surchauffe. Cela permet des mesures précises et reproductibles.
Ce pack associe le viscosimètre rotatif ROTAVISC SBS me-vi au système haute température ROTATEMP pour garantir un contrôle optimal de la température pendant la mesure.
Le pack comprend le ROTAVISC SBS me-vi control, le ROTASTAND, le ROTATEMP, le SP set-2 et le PT 100.8.