Spécifications
- Plage de mesure:40000000 mPas
- Désignation:Viscometer CBC ROTAVISC me-vi package, CH-plug
- Seq:2
- Sample volume:600 ml
- Affichage:TFT
- Température de fonctionnement:–100...300 °C
- L×P×H:351×372×629 mm
Spécifications
À propos de cet article
La viscosité de la plupart des liquides dépend de la température. Pour obtenir des résultats de mesure fiables, un contrôle précis de la température est essentiel. Le pack CBC ROTAVISC me-vi est la solution idéale pour la mesure précise de la viscosité d'échantillons thermosensibles en laboratoire.
Gain de temps : Un deuxième bécher (600 ml) peut être pré-tempéré pendant la mesure.
- Résultats parfaits : Gestion optimisée du débit d'eau dans le bain isolé pour un contrôle rapide et précis de la température.
- Empreinte écologique améliorée : Équipé du réfrigérant naturel écologique R290.
- Flexibilité d'application.
-
Facile à entretenir : Le filtre à air facilement amovible et nettoyable garantit des performances optimales.
Compatibilité et automatisation parfaites : ROTAVISC et CBC VISC lite sont compatibles avec le logiciel de laboratoire labworldsoft®, facilitant ainsi l'automatisation, le contrôle et la documentation des résultats de mesure.
Grâce au raccordement d'une pompe externe, le CBC VISC lite peut également être utilisé pour chauffer des récipients standard conformes à la norme DIN afin de déterminer la viscosité absolue avec des mobiles ELVAS ou des béchers à double paroi.
Le kit prêt à connecter associe le viscosimètre rotatif ROTAVISC me-vi au bain-marie chauffant et refroidissant CBC VISC lite. L'échantillon est mesuré directement dans le bain-marie dans des conditions contrôlées.
Le ROTAVISC me-vi est un viscosimètre rotatif hautes performances pour des applications dans une plage de mesure de 100 à 40 000 000 mPas.
Le bain-marie chauffant et refroidissant CBC VISC lite a été spécialement développé pour être utilisé avec les viscosimètres IKA. Il couvre une plage de températures de −25 à 125 °C et offre de la place pour deux béchers standard (600 ml). Cela permet de pré-tempérer un deuxième échantillon pendant la mesure. Équipé du réfrigérant naturel R290, le CBC VISC lite est une alternative durable et écologique.
Le pack comprend le ROTAVISC me-vi control S000, le ROTASTAND, le CBC VISC lite, le SP set-2 et le PT 100.8.