Viscosimètre ROTAVISC, pack ROTATEMP lo-vi
Catalog # IKAA10014007
Supplier: IKA
New Product
Specifications
- Plage de mesure:6000000 mPas
- Désignation:Viscometer ROTATEMP lo-vi package, CH-plug
- Seq:2
- Sample volume:600 ml
- Affichage:TFT
- Température de fonctionnement:−100...300 °C
- L×P×H:351×372×629 mm
Specifications
About this item
Le pack ROTATEMP lo-vi est la solution idéale pour une mesure précise et fiable de la viscosité des échantillons difficiles à mesurer et très visqueux.
Résultats rapides, précis et reproductibles
- L'association du viscosimètre ROTAVISC et du système haute température ROTATEMP simplifie la mesure de la viscosité des échantillons difficiles à mesurer et très visqueux.
- Fonctionnement simple et peu encombrant
- Le système complet est livré prêt à être raccordé.
- Grâce à sa conception compacte, il s'intègre facilement dans tous les laboratoires.
Compatibilité et automatisation optimales : ROTAVISC et ROTATEMP sont compatibles avec le logiciel de laboratoire labworldsoft®, ce qui facilite l'automatisation, le contrôle et la documentation de vos résultats de mesure.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Le pack comprend le ROTAVISC me-vi control S000, le ROTASTAND, le ROTATEMP, le SP set-1 et le PT 100.8.
Packaging:
Caution: