ContactUsLinkComponent
Compact Flow-Through Cell for Absorption Measurements
Compact Flow-Through Cell for Absorption Measurements
Référence HELL178711-1085-20
Fournisseur:  HELLMA
undefined
Compact Flow-Through Cell for Absorption Measurements
Référence HELL178711-1085-20
Fournisseur:  HELLMA
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    30 µl
  • Matière fenêtre:
    OS: Verre optique spécial, pour les mesures dans la gamme Vis de 320 à 2500 nm
  • Désignation:
    Avec jeu de tubes FEP, Ø ext.: Ø: 12,5×12,5 mm
  • Hauteur:
    35 mm
  • Hauteur centrale:
    8,5 mm
Spécifications
À propos de cet article
Cellule à flux continu compacte de haute précision Hellma® en verre optique spécial pour les mesures d'absorption dans la gamme Vis, longueur de trajet de 10 mm, avec 2 bouchons à vis et tube FEP.
  • Cellule en verre optique spécial
  • Plage de longueurs d'onde de 320 à 2500 nm
  • Ouverture : Ø 2 mm
  • Avec 2 bouchons à vis M6 et tube FEP
Les cellules de précision Hellma® sont 100 % fabriquées en Allemagne et conviennent à tous les spectrophotomètres courants.
Précision maximale : Les cellules de précision Hellma® se caractérisent par une précision maximale en termes de longueur de trajet optique et de parallélisme. Cela garantit des résultats de mesure reproductibles en continu.
Résistance chimique et thermoliée : Les cellules de précision Hellma® sont thermoliées et non collées, ce qui leur confère une très grande résistance aux températures et aux produits chimiques. Cela évite les fuites accidentelles de liquides.
Excellente transmission : Grâce à l'utilisation de verres de quartz haute performance sélectionnés, les cellules de précision Hellma® atteignent une excellente transmission > 82 % pour des résultats de mesure précis.
Manipulation sûre : Les cellules de précision Hellma® ont des bords chanfreinés pour une manipulation sûre et confortable. De plus, le risque d'éclatement est minimisé.
Durable : Les cellules de précision Hellma® sont faciles à nettoyer et à réutiliser, et restent ainsi longtemps utilisables. Une alternative durable et respectueuse de l'environnement.
Certifications:
Les cellules de précision Hellma® sont fabriquées conformément aux normes EN ISO 9001/EN ISO 14001 et répondent aux normes optiques les plus strictes. La déclaration de conformité est téléchargeable sur le site web d'Hellma. D'autres certificats (certificat d'usine 2.2 et certificat de réception 3.1) sont disponibles sur demande.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention: