Specifications
- Trajet optique:10×4 mm
- Volume:1400 µl
- Matière fenêtre:QS: Verre de quartz haute performance pour les mesures dans la gamme UV/Vis de 200 à 2500 nm
- Désignation:Avec filetage ISO GL 14, bouchon à vis fermé et joint en silicone, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm
- Hauteur:56 mm
- Hauteur centrale:8,5 - 20 mm
Specifications
About this item
Cellules semi-micro en verre de quartz de haute précision Hellma® pour les mesures de fluorescence dans la gamme UV/Vis, trajet optique 10×4 mm, avec bouchon à vis fermé.
Cellule en verre de quartz haute performance
- Plage de longueurs d'onde de 200 à 2500 nm
- Avec bouchon à vis fermé et joint en PTFE
Les cellules de précision Hellma® sont 100 % fabriquées en Allemagne et conviennent à tous les spectrophotomètres courants.
Précision maximale : Les cellules de précision Hellma® se caractérisent par une précision maximale en termes de longueur de trajet optique et de parallélisme. Cela garantit des résultats de mesure reproductibles en continu.
Résistance chimique et thermoliée : Les cellules de précision Hellma® sont thermoliées et non collées, ce qui leur confère une très grande résistance aux températures et aux produits chimiques. Cela évite les fuites accidentelles de liquides.
Excellente transmission : Grâce à l'utilisation de verres de quartz haute performance sélectionnés, les cellules de précision Hellma® atteignent une excellente transmission > 82 % pour des résultats de mesure précis.
Manipulation sûre : Les cellules de précision Hellma® ont des bords chanfreinés pour une manipulation sûre et confortable. De plus, le risque d'éclatement est minimisé.
Durable : Les cellules de précision Hellma® sont faciles à nettoyer et à réutiliser, et restent ainsi longtemps utilisables. Une alternative durable et respectueuse de l'environnement.
Les cellules de précision Hellma® sont fabriquées conformément aux normes EN ISO 9001/EN ISO 14001 et répondent aux normes optiques les plus strictes. La déclaration de conformité est téléchargeable sur le site web d'Hellma. D'autres certificats (certificat d'usine 2.2 et certificat de réception 3.1) sont disponibles sur demande.