ContactUsLinkComponent
IntelliStack™ CO₂ Incubator Shakers
IntelliStack™ CO₂ Incubator Shakers
New Product
Certificats
undefined
IntelliStack™ CO₂ Incubator Shakers
New Product
Spécifications
  • Catalog No:
  • BARN8895020D
  • BARN8895020U
  • BARN8892620U
  • BARN8892620D
  • Uniformité de température:
  • ±0,3 °C (at 3 °C)
  • ±0,3 °C (at 3 °C)
  • ±0,3 °C (at 3 °C)
  • ±0,3 °C (at 3 °C)
  • Charge max.:
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • L×P×H int.:
  • 1005×690×347 mm
  • 1005×690×347 mm
  • 1005×690×347 mm
  • 1005×690×347 mm
  • Dimensions extérieure:
  • 886L×1400W×680H mm
  • 886L×1400W×680H mm
  • 886L×1400W×680H mm
  • 886L×1400W×680H mm
  • Niveau de bruit:
  • <60 dB
  • <60 dB
  • <60 dB
  • <60 dB
  • Affichage:
  • 10" colour touchscreen
  • 10" colour touchscreen
  • 10" colour touchscreen
  • 10" colour touchscreen
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together