ContactUsLinkComponent
Mouse Interferon gamma ELISPOT Kits
Mouse Interferon gamma ELISPOT Kits
Fournisseur:  Abcam
Certificats
undefined
Mouse Interferon gamma ELISPOT Kits
Fournisseur:  Abcam
Spécifications
  • Species reactivity:
    Mouse
  • Formulaire:
    Pre-coated
  • Nom de l'antigène:
    Interferon gamma
  • Température de stockage:
    4 °C
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO