Mouse IL-2 ELISPOT Set
Fournisseur: Abcam
À propos de cet article
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
4 variantes
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- ABCAAB46623-480
- ABCAAB46623-20X96
- ABCAAB46623-10X96
- ABCAAB46623-15X96
- Symbole de l'antigène:
- IL-2
- IL-2
- IL-2
- IL-2
- Processing time:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Product type:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Type déchantillon:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Species reactivity:
- Mouse
- Mouse
- Mouse
- Mouse
- Température de stockage:
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTests par setDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-480Symbole de l'antigèneIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityMouseTempérature de stockage4 °C - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-20X96Symbole de l'antigèneIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityMouseTempérature de stockage4 °C - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-10X96Symbole de l'antigèneIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityMouseTempérature de stockage4 °C - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-15X96Symbole de l'antigèneIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityMouseTempérature de stockage4 °C