Human Granzyme B ELISPOT Kits
 :   Abcam
Human Granzyme B ELISPOT Kits
 :  Abcam
Human Granzyme B ELISPOT Kits
Human Granzyme B ELISPOT Kits
  • Catalog No:
  • ABCAAB62922-96
  • ABCAAB62922-5X96
  • Nom de l'antigène:
  • Granzyme B
  • Granzyme B
  • Formulaire:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Processing time:
  • Multiple steps
  • Multiple steps
  • Regulatory status:
  • RUO
  • RUO
  • Species reactivity:
  • Human
  • Human
  • Température de stockage:
  • 4 °C
  • 4 °C
Product Family Options
  • Désignation
    Tests par set
  • Human Granzyme B ELISPOT kit
    96 tests
    1 * 96 Tests
    1 * 96 Tests - SFr. 509.00
    SFr. 509.00
    1 * 96 Tests
       SFr. 509.00
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB62922-96
    Nom de l'antigène
    Granzyme B
    Formulaire
    Pre-coated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Species reactivity
    Human
    Température de stockage
    4 °C
  • Human Granzyme B ELISPOT kit
    5×96 tests
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’580.00
    SFr. 1’580.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’580.00
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB62922-5X96
    Nom de l'antigène
    Granzyme B
    Formulaire
    Pre-coated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Species reactivity
    Human
    Température de stockage
    4 °C