Human IL-1 Beta ELISPOT Kit
Fournisseur: Abcam
À propos de cet article
Human IL-1 Beta ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Human IL-1 Beta production in a single cell suspension.
2 variantes
Product Details & Documents
Human IL-1 Beta ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Human IL-1 Beta production in a single cell suspension.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- ABCAAB62924-96
- ABCAAB62924-5X96
- Symbole de l'antigène:
- IL-1 beta
- IL-1 beta
- Formulaire:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Processing time:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- Type déchantillon:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Species reactivity:
- Human
- Human
- Température de stockage:
- 4 ℃
- 4 ℃
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTests par setDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB62924-96Symbole de l'antigèneIL-1 betaFormulairePre-coatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityHumanTempérature de stockage4 ℃ - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB62924-5X96Symbole de l'antigèneIL-1 betaFormulairePre-coatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOType déchantillonSuspension cellsSpecies reactivityHumanTempérature de stockage4 ℃