Laboratory tables
Référence HUPF0114932
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Spécifications
- Désignation:With 4 swivel castors, 2 of them with brake in galvanised-chromed housing, Ø 125 mm
- l×p×h:450×450×510 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Working table is mobile and made of KHfa/45 stainless steel.