Modèle moléculaire: Chlorure de sodium, Molymod®
Catalog # SPIRMKO-127-27
Supplier: SPIRING ENTERPRISES
Specifications
- Désignation:Modèle moléculaire de chlorure de sodium
- Nombre d'atomes:27
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Molymod est un système unique à double échelle de modèles moléculaires haute qualité.
- Les ions chlorure (Cl) sont plus gros que les ions sodium (Na)
Delivery: Livré avec un manuel en anglais.
Packaging: Dans une boîte en plastique.