Palladium (II) nitrate 1% dans l'acide nitrique 10%, Specpure® solution de modificateur de matrice
44241.AE
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
:
:230.43 g/mol
:Température ambiante
:231-714-2
:3264
:8,III
:GHS05
:GHS07
:10102-05-3
:N₂O₆Pd
:MFCD00011169