Isonicotinethioamide
Isonicotinethioamide
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLEM23097848
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Isonicotinethioamide
N° de catalogue MOLEM23097848
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  2196-13-6
Isonicotinethioamide
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  2196-13-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Pyridine-4-carbothioamide
  • Numéro CAS:2196-13-6
  • Formule:C₆H₆N₂S
  • Numéro MDL:MFCD00006437
  • Poids moléculaire:138.19 g/mol
  • EINECS:218-592-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g