ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse
  786-016
 :  
undefined
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse
  786-016
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
 :
 :288.38 g/mol
 :1…1,1 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :205-788-1
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175