0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Flacons
Flacons en verre
Reservoir bottles for automatic burettes
Reservoir bottles for automatic burettes
Reservoir bottles for automatic burettes
HECH41917048
:
GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Reservoir bottles for automatic burettes
HECH41917048
:
GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Capacité:
1000 ml
Couleur:
ambré
Désignation:
Flacon réservoir, verre ambré, hauteur 200 mm, avec joint rodé standard NS 29/32
Hauteur:
200 mm
Cdt:
1