Appareil de mesure pH/mV/°C/ion, pour paillasse, SevenExcellence™, S500
Supplier: Mettler - Toledo
Certificates
About this item
Cet instrument monocanal peut facilement gérer les applications les plus complexes et répondre aux exigences strictes des marchés réglementés. Il est souple et peut être complété par des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment. Les méthodes spécifiques de mesure ionique incrémentielle les plus courantes sont incluses, telles que des méthodes d'addition/de soustraction d'étalons et d'échantillons.
- Méthodes de mesure ionique incrémentielle, guidant l'utilisateur dans chaque étape
- Support ionique total : les douze types d'ions les plus couramment utilisés sont préprogrammés dans l'instrument
- Grand écran couleur tactile et navigation conviviale dans les menus, dans 10 langues
- Concept de méthode souple pour une reproductibilité et une protection élevées
- Protection extrême grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management)
- Interfaces intégrées (USB, RS232 et Ethernet) pour l'échange de données
Ordering information: fourni avec des modules (une unité d'extension de pH/ion, deux unités d'extension de blancs), un support d'électrode uPlace™, un couvercle semi-transparent, des instructions d'utilisation, un guide d'installation et un guide d'utilisation rapide, le logiciel EasyDirect™ pH, la déclaration de conformité et le certificat de test.
Specifications
- Catalog No:
- 662-1479
- 662-1480
- 662-1478
- 662-1483
- Modèle:
- S500
- S500
- S500
- S500
- pH - Gamme:
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- pH - Résolution:
- 0,001 / 0,01 / 0,1
- 0,001 / 0,01 / 0,1
- 0,001 / 0,01 / 0,1
- 0,001 / 0,01 / 0,1
- Précision - pH:
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- pH - Étalonnage:
- Max. 5 points
- Max. 5 points
- Max. 5 points
- Max. 5 points
- mV - Gamme:
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- mV - Résolution:
- 0,1 / 1
- 0,1 / 1
- 0,1 / 1
- 0,1 / 1
- mV - Précision:
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ISE Gamme:
- 0 - 999999 mg/L, ppm
0 - 100 mol/L, %
0 - 100000 mmol/L
−2...+20 px - 0 - 999999 mg/L, ppm
0 - 100 mol/L, %
0 - 100000 mmol/L
−2...+20 px - 0 - 999999 mg/L, ppm
0 - 100 mol/L, %
0 - 100000 mmol/L
−2...+20 px - 0 - 999999 mg/L, ppm
0 - 100 mol/L, %
0 - 100000 mmol/L
−2...+20 px
- ISE Résolution:
- 0,001 - 1 (0 - 999999 mg/L, ppm; 0 - 100000 mmol/L; −2...+20 px)
0,0001 (0 - 100 mol/L, %) - 0,001 - 1 (0 - 999999 mg/L, ppm; 0 - 100000 mmol/L; −2...+20 px)
0,0001 (0 - 100 mol/L, %) - 0,001 - 1 (0 - 999999 mg/L, ppm; 0 - 100000 mmol/L; −2...+20 px)
0,0001 (0 - 100 mol/L, %) - 0,001 - 1 (0 - 999999 mg/L, ppm; 0 - 100000 mmol/L; −2...+20 px)
0,0001 (0 - 100 mol/L, %)
- ISE Précision:
- ±0,5%
- ±0,5%
- ±0,5%
- ±0,5%
- ISE Unités:
- mg/L, ppm, %, mol/L, mmol/L, px
- mg/L, ppm, %, mol/L, mmol/L, px
- mg/L, ppm, %, mol/L, mmol/L, px
- mg/L, ppm, %, mol/L, mmol/L, px
- Gamme de température:
- −30...+130 °C
- −30...+130 °C
- −30...+130 °C
- −30...+130 °C
- Détermination dela température:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Exactitude de la températue:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- Affichage:
- TFT colour display
- TFT colour display
- TFT colour display
- TFT colour display
- Conformités:
- GLP
- GLP
- GLP
- GLP
- Acquisition des données - Capacité:
- 20000 data points, 250 analyses
- 20000 data points, 250 analyses
- 20000 data points, 250 analyses
- 20000 data points, 250 analyses
- Connexions:
- BNC (pH/ion sensor input), NTC30 kΩ or PT1000 temperature sensor input, Mini-LTW digital sensor input, Mini-DIN stirrer connection
- BNC (pH/ion sensor input), NTC30 kΩ or PT1000 temperature sensor input, Mini-LTW digital sensor input, Mini-DIN stirrer connection
- BNC (pH/ion sensor input), NTC30 kΩ or PT1000 temperature sensor input, Mini-LTW digital sensor input, Mini-DIN stirrer connection
- BNC (pH/ion sensor input), NTC30 kΩ or PT1000 temperature sensor input, Mini-LTW digital sensor input, Mini-DIN stirrer connection
- Sorties:
- RS232, USB, LAN
- RS232, USB, LAN
- RS232, USB, LAN
- RS232, USB, LAN
- L×P×H:
- 235×188×75 mm
- 235×188×75 mm
- 235×188×75 mm
- 235×188×75 mm
- Poids:
- 1,12 kg
- 1,12 kg
- 1,12 kg
- 1,12 kg
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together