Levodopa
Levodopa
Flacon verre pour solides, 500 mg
N° de catalogue PROOMM0262.00
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Levodopa
N° de catalogue PROOMM0262.00
Numéro CAS:  59-92-7
Levodopa
Flacon verre pour solides, 500 mg
Numéro CAS:  59-92-7
Prix
SFr. 2’220.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • EINECS:200-445-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 mg