Levodopa
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLEM21789468
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
- Numéro CAS:59-92-7
- Formule:C₉H₁₁NO₄
- Numéro MDL:MFCD00002598
- Poids moléculaire:197.19 g/mol
- EINECS:200-445-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g