Décanoate de méthyle
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue ROTH3325.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Décanoate de méthyle
N° de catalogue ROTH3325.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 110-42-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
- Numéro CAS:110-42-9
- Formule:C₁₁H₂₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00009580
- Poids moléculaire:186.29 g/mol
- Point d'ébullition:224 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–18 °C
- Densité:0,8724 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:94 °C
- EINECS:203-766-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Cat. No.:ROTH3325.1