Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Fournisseur:  VARIAN
Certificats
11 variantes
Product Details & Documents
Bond Elut™ Certify II was developed specifically for the rapid and effective extraction of acidic drugs and metabolites from urine and other biological matrices. Certify II is a mixed-mode cartridge packed with non-polar C8 and strong anion exchange (SAX) sorbent. It has been optimised for acidic drugs such as 11-nor-delta-9-tetrahydrocannibinol-carboxylic acid, salicylic acid, ibuprofen, acetaminophen and other compounds that possess both non-polar and anionic characteristics.
  • Ideal for non-polar and anionic compounds
  • Optimised for acidic drug analysis
  • Bimodal, non-polar and strong anion exchange
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • VARI12113051
  • VARI12113063
  • 551-0423
  • VARI12105031
  • VARI102818C
  • VARI12102080
  • VARI12102084
  • VARI12102088
  • 551-0418
  • 551-0420
  • 551-0421
  • Charge de carbone:
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • 8,6%
  • End-capping:
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Spécifications
Product Family Options
LRC cartridges
Informations sur le produit
  • Désignation
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouches de LRC
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113051
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • LRC cartridge
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113063
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches de LRC
    Certify II
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0423
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informations sur le produit
  • Désignation
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12105031
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 477.74 SFr.
    477.74 SFr.
    1 * 100 ST
       477.74 SFr.
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI102818C
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102080
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102084
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102088
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0418
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0420
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    Certify II
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0421
    Charge de carbone
    8,6%
    End-capping
    Non
    Surface area
    500 m²/g