Manchettes protectrices, vinyle
bleu, 460 mm
N° de catalogue ANSEVSB-8-HS
Fournisseur: Ansell
Aller à
Product Details & Documents
Ces manchettes de protection sont en vinyle. Elles offrent une excellente protection contre les produits chimiques, accrocs, perforations et contre l'abrasion.
- Unsupported
- Elasticated at both ends
Épaisseur : 0,203 mm.
Spécifications
- Couleur:bleu
- Longueur:460 mm
- Cat. No.:ANSEVSB-8-HS
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Laboratoire