Transilluminateurs UV, slimline, longueur d'onde unique, pour une utilisation avec les systèmes InGenius et U:Genius
733-2310
- Modèle:GE-2020M-E
- Longueur d'onde:302 nm
- Désignation:Transilluminateur UV, avec glissières
- Seq:01
- Surface de visualisation:200×200 mm
- Cdt:1