Fabriqué à partir de matières premières de grande qualité répondant aux exigences USP de classe VI.
- Cercle blanc d'écriture, apposé sur le bouchon à vis, pour un étiquetage facile avec tout instrument d'écriture
- Bouchon étanche aux aérosols et aux gaz, ne peut pas faire l'objet d'un serrage excessif
- Graduations tout le long, jusqu'à 0,1 ml/0,5 ml, respectivement
- Portoirs pratiques disponibles, autoclavables et pliables pour le stockage lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Accélération centrifuge jusqu'à 15 500×g (PP) ou 1700×g (PS)
With the standard packaging, contaminants adhering to the outside of the bag could be unintentionally carried into clean room areas. The Triple Bagged (3-B) packaging system meets the strict cleanroom requirements by preventing contaminants from reaching highly sensitive production areas, thus significantly increasing safety for handling substances in a sterile environment.
Each product is triple-wrapped in three peel-open bags. Each bag is marked with a security number: 3 = external, 2 = moderate, 1 = innermost bag. The subsequent numbering helps to show the status of the packaging. The innermost bag 1 is labelled with the product details: product number, product description, lot number. The safety-open-style peel-open bags have increasing sizes, so that during handling of one bag the next inner bag is not accidentally damaged and contaminated.