L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: EUROCLONE
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
Numéro CAS:56-85-9
:
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044
:146.15 g/mol
Index Merck:13,04484
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-292-1
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Frequently Bought Together