ContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue X0550-100
Fournisseur:  Biowest
Numéro CAS:  
undefined
L(+)-Glutamine 0.2 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue X0550-100
Fournisseur:  Biowest
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :146.15 g/mol
Index Merck:13,04484
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-292-1
Numéro CAS:56-85-9
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044