ContactUsLinkComponent
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique
Inflammable
Irritant
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique
Référence ROTHCP01.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Inflammable
Irritant
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide acétique
Référence ROTHCP01.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :75-05-8