Étalon de référence Organique, 1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERL20900000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:832-69-9
- Désignation:1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₅H₁₂
- Désignation:1-Methylphenanthrene