ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, n-Nonane 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Étalon de référence Organique, n-Nonane 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL15623000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, n-Nonane 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL15623000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    111-84-2
  • Désignation:
    n-Nonane 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
  • Formula:
    C₉H₂₀
  • Désignation:
    n-Nonane