ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Corrosive
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 84596.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 84596.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule en plastique
  • Cdt:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:>105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,II
 :Dose pour préparer 1 l de solution
EINECS:215-185-5
UN:1824
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548