Iode concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 84591.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule en verre
- Cdt:30 mL
- Seq:2345
- Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.04998 - 0.05002 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:253.81 g/mol
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-442-4
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355