Cover glasses for hemacytometers, Assistent®
Cover glasses for hemacytometers, Assistent®
Certificats
Cover glasses for hemacytometers, Assistent®
Cover glasses for hemacytometers, Assistent®
4 variantes
Product Details & Documents
Assistent® counting chambers are precision items in special optical glass used to count the particles per volume unit of a liquid.
  • Lateral fields for inscription separated by grooves from the three ground and polished supports
  • Central support deeper than the outer ones and referred to as depth of chamber
  • Central support of those chambers divided by an additional groove, coated by a rhodium layer
 : IVD directive 98/79/EC
Product Family Options
Informations sur le produit
  • L×l
    Épaisseur
    Disponibilité
    Prix
  • 20×26 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 20.00
    SFr. 20.00
    1 * 10 ST
       SFr. 20.00
  • 22×22 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 20.60
    SFr. 20.60
    1 * 10 ST
       SFr. 20.60
  • 24×24 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 22.50
    SFr. 22.50
    1 * 10 ST
       SFr. 22.50
  • 30×30 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 33.00
    SFr. 33.00
    1 * 10 ST
       SFr. 33.00