ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge et mesure à cœur
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge et mesure à cœur
N° de catalogue 620-2203
Fournisseur:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge et mesure à cœur
N° de catalogue 620-2203
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Plage de mesure:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • l×p×h:
    178×70×38 mm
  • Précision:
    ±1,0 °C or 2,0 %
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Ce thermomètre infrarouge type K simple à utiliser permet d'effectuer des mesures en moins d'une seconde.
  • Champ de vision de 12:1
  • Émissivité réglable de 0,1 à 1,0 par incréments de 0,01 °C
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale pour connaître à tout moment la valeur la plus élevée et la plus basse
  • Mémoire des températures et affichage de la moyenne de toutes les valeurs ainsi que la différence entre deux valeurs spécifiques
  • Alarmes sonores haute et basse, programmables par l'utilisateur pour signaler une condition « hors plage », « HOLD » de gel de l'affichage
  • Longueur de câble de 3 mètres
W×D×H: 178×70×38 mm
Livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® en 3 points (35, 50 et 150 °C (IR)), une sonde de type K (–40...+250 °C) et des piles avec indicateur de niveau.