ContactUsLinkComponent
Microtubes à centrifuger avec bouchon
Microtubes à centrifuger avec bouchon
Catalog # KIMA18166
Microtubes à centrifuger avec bouchon
Catalog # KIMA18166
Specifications
  • Type:
    with attached snap cap, Eppendorf type
  • Version:
    graduated, conical bottom, non sterile
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Cdt:
    1.000
Specifications
About this item
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Non sterile
With attached push-on cap.