Colonnes capillaires, Elite-17ht pour autosystem
N° de catalogue PERCN9316264
Fournisseur: PerkinElmer
Spécifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:0,15 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Longueur:30 m
- Seq:03
- Greffage:Elite-17ht
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Elite-17ht columns are extremely versatile, permitting the analysis of pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, triglycerides and sterols.