2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anbieter: TCI
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:79-94-7
:
Formel:C₁₅H₁₂Br₄O₂
MDL-Nummer:MFCD00013962
:543.87 g/mol
EINECS:201-236-9
UN:3077
ADR:9,III
:GHS09
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:178.0 to 184.0 deg-C
- Solubility in Methanol:almost transparency
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together